Learn More
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468436 500 g 500g
11448436 25 g 25g
11458436 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15909.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
4-Bromobenzenesulfonyl chloride is used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It also used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid and in protection of amines as 4-bromobenzenesulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle est utilisé comme agent activateur dans la synthèse des oligodésoxyribo- et des oligoribo- nucléotides en solution. Il est également utilisé dans la synthèse de lʼacide 4-(N-allylsulfamoyl)phénylboronique et dans la protection des amines sous forme de 4-bromobenzènesulfonamides.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, lʼéther de pétrole et le 1,4-dioxane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-58-8
Formule moléculaire C6H4BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.51
Numéro MDL MFCD00007437
Clé InChI KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
CID PubChem 7396
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 73°C to 77°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C (26 mmHg)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 743518
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1407
Informations sur la solubilité Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Poids de la formule 255.52
Pourcentage de pureté ≥98%