Learn More
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-58-8 |
| Formule moléculaire | C6H4BrClO2S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-brobenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 255.52 |
| Poids de la formule | 253.8804 |