Learn More
Acide 4-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654812 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10654812 25 g Flacon en plastique 25g
10376740 100 g Flacon en plastique 100g
10157643 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10654812 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148700250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-76-5
Formule moléculaire C7H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.02
Numéro MDL MFCD00002529
Clé InChI TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
CID PubChem 11464
ChEBI CHEBI:60698
Nom IUPAC Acide 4-bromobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 251°C to 256°C
Couleur Brun-rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 351
Merck Index 15, 1415
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 201.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.