Learn More
Ester méthylique de l’acide 4-bromobenzoïque, TRC
Code produit 17953145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953145 100 g 100g
17914395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17953145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680245100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-42-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Synonyme 1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl Bromide, Methyl 4-Bromobenzoate, Methyl p-Bromobenzoate, NSC 9392, p-Bromobenzoic Acid Methyl Ester;
Nom IUPAC Méthyle 4-bromobenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(Br)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Poids de la formule 213.9629