Learn More
4-Bromobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389409 25 g 25g
11399409 100 g 100g
11457806 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14755.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
4-Bromobenzophenone is used in analytical applications such as HPLC and GC. It is also used as a chemical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobenzophénone est utilisé pour des applications analytiques telles que la HPLC et la GC. Il est également utilisé comme réactif chimique et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau mais légèrement soluble dans d’autres solvants tels que l’éthanol, l’éther et le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-90-4
Formule moléculaire C13H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Numéro MDL MFCD00000103
Clé InChI KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
CID PubChem 7030
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzophenone
Point de fusion 79°C to 83°C
Point d’ébullition 350°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1910182
Informations sur la solubilité Insoluble in water but slightly soluble in other solvents such as ethanol,ether and benzene.
Nom IUPAC (4-bromophenyl)(phenyl)methanone
Poids de la formule 261.12
Pourcentage de pureté 98%