Learn More
4-Bromobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458486 100 g 100g
11438486 5 g 5g
11448486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15942.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 402-43-7 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
4-Bromobenzotrifluoride is used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobenzotrifluorure est utilisé pour étudier l’activité catalytique du palladacycle à l’aide de la réaction de Susuki-Miyaura.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement et hermétiquement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-43-7
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000398
Clé InChI XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl, p-bromobenzotrifluoride, 4-bromotrifluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-bromotrifluoromethylbenzene, 4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-a,a,a-trifluorotoluene, 4-trifluoromethylbromobenzene
CID PubChem 67872
Nom IUPAC 1-bromo-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzotrifluoride
Densité 1.63
Point d’ébullition 154°C to 155°C
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.473
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2045666
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 225.01
Pourcentage de pureté 99%