Learn More
Chlorure de 4-bromobenzoyle, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346656
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346656 10 g 10g
11356656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03794.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le chlorure de 4-bromobenzoyle est utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de protéase du VIH-1. Il est également utilisé dans la synthèse d’oxazoles, de dérivés de cyclohéxanones comme agents analgésiques et antimicrobiens.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Réagit avec l’eau en formant du Hcl.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes. Incompatible avec l’humidité et les bases. Stocker à 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 586-75-4
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.46
Numéro MDL MFCD00000683
Clé InChI DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
CID PubChem 68515
Nom IUPAC 4-bromobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzoyl chloride
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 246°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 636641
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Reacts with water forming Hcl.
Poids de la formule 219.47
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzoyl chloride