Learn More
Chlorure de 4-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11370350 100 g Flacon en verre 100g
10447670 10 g Flacon en verre 10g
10365880 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-75-4
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.46
Numéro MDL MFCD00000683
Clé InChI DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
CID PubChem 68515
Nom IUPAC 4-bromobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzoyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36.0°C to 41.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 246.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCl
Quantité 100 g
Beilstein 09,353
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Poids de la formule 219.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.