Learn More
Alcool 4-bromobenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11484614
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11484614 50 g 50g
11474614 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11484614 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13197.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 873-75-6
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD00004650
Clé InChI VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
CID PubChem 70119
Nom IUPAC (4-bromophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzyl alcohol
Point de fusion 76°C to 79°C
Quantité 50 g
Beilstein 1931620
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 99%