Learn More
Chlorure de 4-bromobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362447
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362447 5 g 5g
11372447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11486.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 589-17-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
4-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-bromobenzyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-17-3
Formule moléculaire C7H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 205.48
Numéro MDL MFCD00040867
Clé InChI BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
CID PubChem 68528
Nom IUPAC 1-bromo-4-(chlorométhyl)benzène
SMILES ClCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzyl chloride
Point de fusion 38°C to 41°C
Point d’ébullition 106°C to 107°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 6123220
Merck Index 14,1410
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 205.49
Pourcentage de pureté 97%