Learn More
4-bromobenzyl cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromobenzyl Cyanide |
| CAS | 16532-79-9 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Br N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (4-Bromophenyl)acetonitrile, (p-Bromophenyl)acetonitrile, 1-Bromo-4-cyanomethylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)acetonitrile, 4-(Cyanomethyl)bromobenzene, 4-Bromobenzeneacetonitrile, 4-Bromobenzylnitrile, p-Bromobenzyl Cyanide, NSC 84174 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Brc1ccc(CC#N)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-brophényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.044 |
| Poids de la formule | 194.9684 |