Learn More
Bromure de 4-bromobenzyl-zinc, 0,5M en THF, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromobenzylzinc bromide |
| Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 115055-85-1 |
| Densité | 1.015 |
| Formule moléculaire | C7H6Br2Zn |
| Numéro MDL | MFCD01311435 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Synonyme | zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide |
| Afficher plus |