Learn More
4-Bromobiphényle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400483 10 g 10g
11410483 50 g 50g
11420483 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12638.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.108 g/mol
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobiphényle est utilisé comme hydrocarbure halogéné. Il est également utilisé dans la synthèse du 4-biphénylthiolate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-66-0
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.108
Numéro MDL MFCD00000100
Clé InChI PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
CID PubChem 7101
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobiphenyl
Point de fusion 88°C to 92°C
Point d’ébullition 310°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 10 g
Beilstein 1907453
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromodiphenyl