Learn More
4-Bromobiphényle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420483 250 g 250g
11400483 10 g 10g
11410483 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12638.30
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.108 g/mol
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobiphényle est utilisé comme hydrocarbure halogéné. Il est également utilisé dans la synthèse du 4-biphénylthiolate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-66-0
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.108
Numéro MDL MFCD00000100
Clé InChI PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
CID PubChem 7101
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobiphenyl
Point de fusion 88°C to 92°C
Point d’ébullition 310°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1907453
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté ≥98%