Learn More
4-bromobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10664892 100 g Flacon en verre -
10482581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10664892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197981000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-66-0
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.11
Numéro MDL MFCD00000100
Clé InChI PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
CID PubChem 7101
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobiphenyl
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 310.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4Br
Quantité 100 g
Beilstein 05, 580
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Poids de la formule 233.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobiphenyl
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.