Learn More
4-Bromobiphényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PBB-No. 3 |
| CAS | 92-66-0 |
| Formule moléculaire | C12 H9 Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-bro-4-phénylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.1 |
| Poids de la formule | 231.9888 |