Learn More
acétate de 4-bromobutyle, 97%
Code produit 11467527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467527 250 g 250g
11447527 10 g 10g
11457527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11467527 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15632.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195,056 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4753-59-7
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.056
Numéro MDL MFCD00000263
Clé InChI UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
CID PubChem 78491
Nom IUPAC acétate de 4-bromobutyle
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyl acetate
Densité 1.348
Point d’ébullition 96°C to 97°C (15 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 250 g
Beilstein 1749695
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO– À des fins de recherche uniquement