Learn More
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486226 50 g 50g
11476226 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23040.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7333-63-3 | C22H23Br2P | 478.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7333-63-3
Formule moléculaire C22H23Br2P
Poids moléculaire (g/mol) 478.21
Numéro MDL MFCD00031636
Clé InChI BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-bromobutyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenylphosphanium bromide, 4-bromobutyl-triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphanium bromide, 4-bromobutyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromo butyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromanylbutyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-, bromide 1:1
CID PubChem 2733851
Nom IUPAC Bromure de 4-bromobutyl(triphényl)phosphonium
SMILES [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion 206°C to 212°C
Quantité 50 g
Beilstein 3812291
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 478.22
Pourcentage de pureté 98%