Learn More
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium, TRC
Code produit 30334635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6819501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 7333-63-3
Formule moléculaire C23 H21 N3 O4 . H Cl
Quantité 1 g
Synonyme (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071
Formule InChI InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2
Nom IUPAC 4-carbamimidamidobenzoato de [4-(2-oxo-2-fenilmetoxietil)fenilo]; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 439.892
Poids de la formule 439.13