Learn More
Bromure de (4-bromobutyl)triphénylphosphonium, TRC
Code produit 30341116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341116 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341116 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB681950250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 7333-63-3
Formule moléculaire C23 H21 N3 O4 . H Cl
Quantité 250 mg
Synonyme (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071
Formule InChI InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2
Nom IUPAC 4-carbamimidamidobenzoato de [4-(2-oxo-2-fenilmetoxietil)fenilo]; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 439.892
Poids de la formule 439.13