Learn More
Acide 4-bromobutyrique, TRC
Code produit 30346687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68204510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyric Acid
CAS 2623-87-2
Formule moléculaire C4H7BrO2
Quantité 10 g
Synonyme 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCCBr
Nom IUPAC Acide4-bromobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167
Poids de la formule 165.9629