Learn More
Chlorure de 4-bromobutyryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490013
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11490013 100 g 100g
11470013 5 g 5g
11480013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11490013 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12094.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-bromobutyryle est utilisé comme précurseur pour la synthèse de l’acide carbolique par réaction avec l’ester éthoxy-magnésiomalonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Éliminer toutes sources d’inflammation. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-58-2
Formule moléculaire C4H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 185.445
Numéro MDL MFCD00000753
Clé InChI LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
CID PubChem 70225
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromobutanoyle
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyryl chloride
Densité 1.6
Point d’ébullition 102°C to 103°C (40 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Formule linéaire Br(CH2)3COCl
Indice de réfraction 1.492
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1743026
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 185.45
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobutyryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Bromobutyryl chloride