Learn More
4-bromochlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627333 50 g Flacon en plastique 50g
10148003 100 g Flacon en plastique 100g
10519820 500 g Flacon en plastique -
10102710 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10627333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106830500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-39-8
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000600
Clé InChI NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
CID PubChem 7806
Nom IUPAC 1-bromo-4-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromochlorobenzene
Point de fusion 64.0°C to 67.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Densité 1.6510g/mL
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.651
Formule linéaire BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Point d’ébullition 196.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 191.45
Pourcentage de pureté 99%