Learn More
Acide 4-bromocinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440423 100 g 100g
11420423 5 g 5g
11430423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11503.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1200-07-3 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
4-Bromocinnamic acid has been used in the preparation of: (E)-β-bromo-4-bromostyrene, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline, brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-bromocinnamique a été utilisé dans la préparation de : (E)-β-bromo-4-bromostyrène, 2-amino-7-(pipéridin-4-yl)isoquinoline, dérivé dansyle bromé acide(4-bromophényl)-4-(5-(diméthylamino)naphthalène-1-sulfonamido)butanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’acétate d’éthyle, le DMSO. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à -20°C. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1200-07-3
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD00004394
Clé InChI CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-bromocinnamic acid, p-bromocinnamic acid, 3-4-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,4, 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoic acid, trans-4-bromocinnamic acid, e-3-4-bromophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, 2e, 4-bromocinnamic acid, predominantly trans, rarechem bk hd c006
CID PubChem 737158
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-bromophényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromocinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 260°C to 264°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 3538823
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ethyl acetate,DMSO. Insoluble in water.
Poids de la formule 227.06
Pourcentage de pureté ≥98%