Learn More
Acide 4-bromocinnamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 1200-07-3 |
| Formule moléculaire | C9H7BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-(4-bromophényl)prop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.06 |
| Poids de la formule | 225.9629 |