Learn More
Acide 4-bromocinnamique, TRC
Code produit 30330850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330850 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330850 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68243550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Formule moléculaire C9H7BrO2
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-bromophényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Poids de la formule 225.9629