Learn More
Ester benzoylméthyle d’acide 4-bromocrotonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393227 25 g 25g
11383227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13765.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 154561-38-3 | Molecular Formula: C12H11BrO3 | Molecular Weight: 283.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154561-38-3
Formule moléculaire C12H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.12
Numéro MDL MFCD00236054
Clé InChI JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
CID PubChem 53412107
Nom IUPAC 4-bromobut-2-énoate de phénacyle
SMILES BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Point de fusion 89°C to 91°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Poids de la formule 283.13
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement