Learn More
éther 4-bromodiphénylé, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11361287
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11361287 25 g 25g
11371287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11361287 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L01473.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 101-55-3 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-55-3
Formule moléculaire C12H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 249.107
Numéro MDL MFCD00000094
Clé InChI JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
CID PubChem 7565
ChEBI CHEBI:77421
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromodiphenyl ether
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.42
Point d’ébullition 304°C to 305°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.608
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1308972
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 99%