Learn More
4-bromofurane-2-carboxamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439027
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15439027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52355.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reactant in the synthesis of 6-Phenanthridinones. Bromofuran-2-carboxamide used in the investigation of supramolecular amide and thioamide synthons in hydrogen bonding patterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse de 6-phénanthridinones. Bromofurane-2-carboxamide utilisé dans l’étude des synthons d’amide et de thioamide supramoléculaires dans les modèles de liaison hydrogène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957345-95-8
Formule moléculaire C5H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.996
Numéro MDL MFCD12755858
Clé InChI UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
CID PubChem 57589975
Nom IUPAC 4-bromofuran-2-carboxamide
SMILES C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromofuran-2-carboxamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.99
Pourcentage de pureté 96%