Learn More
4-bromoimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452409 25 g 25g
15442409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64972.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2302-25-2
Formule moléculaire C3H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.98
Numéro MDL MFCD00047021
Clé InChI FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
CID PubChem 96125
Nom IUPAC 5-bromo-1H-imidazole
SMILES BrC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoimidazole
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1615
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide