Learn More
4-bromoindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388716 5 g 5g
11398716 250 mg 250mg
11378716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19417.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52488-36-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-Bromoindole is a potential inhibitor of GSK-3. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromoindole est un inhibiteur potentiel de GSK-3. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker à 4°C. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous gaz inerte sec. Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur, la lumière, l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52488-36-5
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00671502
Clé InChI GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoindole, 1h-indole, 4-bromo, 4-bromo-indole, pubchem7449, acmc-1amo5, ksc269g6j, grjzjfubqyulkl-uhfffaoysa
CID PubChem 676494
Nom IUPAC 4-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoindole
Point de fusion 17°C
Densité 1.563
Point d’ébullition 88°C to 90°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6545
Quantité 5 g
Beilstein 114891
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 98%