Learn More
Chlorhydrate de 4-bromoisoindoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725652 5 g Flacon en verre 5g
10575870 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10725652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435870050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 923590-95-8 | C8H8BrN·ClH | 234.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 923590-95-8
Formule moléculaire C8H8BrN·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 234.52
Clé InChI FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoisoindoline hydrochloride, 4-bromo-isoindoline hcl, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 4-bromo-1h-isoindoline hydrochloride, 4-bromoisoindoline hcl, 1h-isoindole, 4-bromo-2,3-dihydro-, hydrochloride 1:1, pubchem14849, acmc-209y8q, 4-bromo-isoindoline hydrochloride
CID PubChem 44228644
Nom IUPAC 4-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole ; chlorhydrate
SMILES C1C2=C(CN1)C(=CC=C2)Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoindoline hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 269°C to 274°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 39.33 to 42.61 % C 5.73 to 6.21 % N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 234.52
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoisoindoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.