Learn More
4-Acide bromoisophthalique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424534 100 g 100g
11404534 5 g 5g
11414534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13152.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6939-93-1 | C8H5BrO4 | 245.028 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6939-93-1
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.028
Numéro MDL MFCD00002404
Clé InChI MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
CID PubChem 81361
Nom IUPAC Acide 4-bromobenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisophthalic acid
Point de fusion 296°C to 302°C
Quantité 100 g
Beilstein 1959392
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 96%