Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10523511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10523511 5 g Flacon en verre 5g
10317470 25 g Flacon en verre 25g
10762705 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6939-93-1
Formule moléculaire C8H5BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 245.028
Numéro MDL MFCD00002404
Clé InChI MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
CID PubChem 81361
Nom IUPAC Acide 4-bromobenzène-1,3-dicarboxylique
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisophthalic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 297.0°C to 299.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 09, 838
Poids de la formule 245.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystalline Powder and/or Chunks
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoisophthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.