Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromoisophthalic acid |
| CAS | 6939-93-1 |
| Formule moléculaire | C8H5BrO4 |
| Numéro MDL | MFCD00002404 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |