Learn More
Acide 4-bromoisophtalique, TRC
Product Code. 30338213
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30338213 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30338213 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6862085G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisophthalic Acid
CAS 6939-93-1
Formule moléculaire C8H5BrO4
Quantité 5 g
Synonyme 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770
Formule InChI InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Nom IUPAC acide 4-bromoïdophtalique ;
Poids moléculaire (g/mol) 245.02
Poids de la formule 243.9371