Learn More
4-bromoisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559810 1 g Flacon en verre 1g
10487090 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10559810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107090010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1532-97-4
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD00006904
Clé InChI SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
CID PubChem 73743
Nom IUPAC 4-bromoisoquinoline
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoquinoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 280.0°C to 285.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 20, 384
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.