Learn More
4-bromoisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418506 5 g 5g
11428506 25 g 25g
11438506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15951.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1532-97-4
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD00006904
Clé InChI SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
CID PubChem 73743
Nom IUPAC 4-bromoisoquinoléine
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoquinoline
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 114431
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 98%