Learn More
4-Bromoisoquinoléine, TRC
Code produit 30346265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346265 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6844881G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoquinoline
CAS 1532-97-4
Formule moléculaire C9 H6 Br N
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
SMILES Brc1cncc2ccccc12
Nom IUPAC 4-bromisoquinoquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 208.05
Poids de la formule 206.9684