Learn More
4-Bromoisoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromoisoquinoline |
| CAS | 1532-97-4 |
| Formule moléculaire | C9 H6 Br N |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H |
| SMILES | Brc1cncc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 4-bromisoquinoquinoline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.05 |
| Poids de la formule | 206.9684 |