Learn More
4-bromoisoxazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15589573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15589573 5 g 5g
15579573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15589573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458730050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97925-43-4
Formule moléculaire C3H2BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 147.96
Clé InChI IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
CID PubChem 3862248
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-oxazole
SMILES C1=C(C=NO1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoxazole
Point de fusion 39.0°C to 41.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.96
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoisoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.