Learn More
4-(Bromométhyl)-1-chloro-2-méthoxybenzène, TRC
Code produit 30333854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333854 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB688590500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
CAS 103347-14-4
Formule moléculaire C8H8BrClO
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COc1cc(CBr)ccc1Cl
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1-chloro-2-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 235.51
Poids de la formule 233.9447