Learn More
4-bromométhyl-2(1H)-quinolinone, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone |
| Point de fusion | ∼254°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C2H4Cl2O |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Synonyme | dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether |
| Clé InChI | GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | dichloro(méthoxy)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.95 |
| Afficher plus |