Learn More
4-Bromométhyl-2(1H)-quinoléinone, TRC
Code produit 30333479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6877755G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Formule moléculaire C10 H8 Br N O
Quantité 5 g
Synonyme 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
Formule InChI InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
SMILES BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1H-quinoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 238.081
Poids de la formule 236.979