Learn More
4-Bromométhyl-2(1H)-quinoléinone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 4876-10-2 |
| Formule moléculaire | C10 H8 Br N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 4-(bromométhyl)-1H-quinoline-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.081 |
| Poids de la formule | 236.979 |