Learn More
4'-Bromométhyl-2-cyanobiphényl, TRC
Code produit 30136206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136206 5 g 5g
30005489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136206 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6853355G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114772-54-2
Formule moléculaire C14 H10 Br N
Poids moléculaire (g/mol) 272.14
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
Nom IUPAC 2-[4-(bromométhyl)phényl]benzonitrile
SMILES BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
Poids de la formule 270.9997
Pourcentage de pureté >95%