Learn More
Ester pinacol de l’acide4-Bromométhyl-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485286
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15485286
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59821.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1029439-49-3 | C13H17BBrFO2 | 314.989 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1029439-49-3
Formule moléculaire C13H17BBrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 314.989
Numéro MDL MFCD18434471
Clé InChI QOCYLABQSVWXGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 53217331
Nom IUPAC 2-[4-(bromométhyle)-2-fluorophényl]-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 62°C to 64°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 314.99
Pourcentage de pureté 96%