Learn More
4-(bromométhyl)-3-méthyl-5-phénylisoxazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl |
| Poids de la formule | 252.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |