Learn More
Acide 4-bromométhyl-3-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480798 25 g 25g
11460798 1 g 1g
11470798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25255.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55715-03-2 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid is used as a reactant in the synthesis of 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid succinimide ester, 4-((2-(hydroxymethyl)phenyl amino)methyl)-3-nitrobenzoic acid, 4-(2-hydroxyethylmercaptylmethyl)-3-nitrobenzoic acid. It is also used as a thiol photo-deprotection reagent, a starting material in the synthesis of 2H-indazole based library using parallel solution-phase methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-bromométhyl-3-nitrobenzoïque est utilisé comme réactif dans la synthèse de l’ester succinimide de l’acide 4-bromométhyl-3-nitrobenzoïque, de l’acide 4-(2(hydroxyméthyl)phényl amino)méthyl)-3-nitrobenzoïque, 4 de l’acide (2-hydroxyéthylmercaptylméthyl)-3-nitrobenzoïque. Il est également utilisé comme réactif de photodéprotection thiol, un matériau de départ dans la synthèse d’une bibliothèque basée sur 2H-indazole à l’aide de méthodes parallèles en phase de solution.
Solubilité
Soluble dans le DMF et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55715-03-2
Formule moléculaire C8H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.043
Numéro MDL MFCD00216575
Clé InChI QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro, 3-nitro-4-bromomethylbenzoic acid, bnba, acmc-1auor, ksc495i9f, 3-nitro-4-bromomethyl benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro benzoic acid
CID PubChem 132386
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in DMF and dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 260.05
Pourcentage de pureté 97%