Learn More
4-(bromométhyle)-5-méthyle-3-phénylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10120972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10120972 250 mg 250mg
10497992 1 g 1g
10220085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10120972 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00508CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 180597-83-5
Formule moléculaire C11H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 252.11
Numéro MDL MFCD02677680
Clé InChI UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776147
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Poids de la formule 252.11
Pourcentage de pureté 97%